3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(3-Aminophenyl)-1H-indole
OR01694-5G
OR01694-1G
APOSOR01694-5GEA
823
EUR
APOSOR01694-5G
APOSOR01694-1G
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
3-(1H-Indol-2-yl)aniline
Formula:
C₁₄H₁₂N₂ Peso molecolare: 208,258 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00454976 CAS Number: 6318-72-5 |