Stampa…
4-Bromophenylhydrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR016911-5G OR016911-1G
APOSOR016911-5GEA 172 EUR
APOSOR016911-5G APOSOR016911-1G
4-Bromophenylhydrazine
4-Bromophenylhydrazine
Formula: C₆H₇BrN₂
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01935685
CAS Number: 589-21-9