Stampa…
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 45.2 EUR
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₁₂O₂S
Peso molecolare: 184,255 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01566583
CAS Number: 29212-25-7
UN: 1759
ADR: 8,III