Stampa…
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Pyridin-3-yl)ethan-1-ol, 1-Hydroxy-1-(pyridin-3-yl)ethane
OR01622-25G OR01622-5G
APOSOR01622-25GEA 287 EUR
APOSOR01622-25G APOSOR01622-5G
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
3-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01691686
CAS Number: 4754-27-2