Stampa…
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(tert-Butyl)phenyl)hydrazine hydrochloride, 1-(tert-Butyl)-3-hydrazinobenzene
OR016187-1G OR016187-250MG OR016187-5G
APOSOR016187-1GEA 219 EUR
APOSOR016187-1G APOSOR016187-250MG APOSOR016187-5G
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride, grado tecnico
3-(tert-Butyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆N₂·ClH
Peso molecolare: 200,708 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00833404
CAS Number: 306937-27-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III