Stampa…
2,3-Diphenylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01613-100MG OR01613-250MG OR01613-50MG
APOSOR01613-100MGEA 55.3 EUR
APOSOR01613-100MG APOSOR01613-250MG APOSOR01613-50MG
2,3-Diphenylpiperazine
2,3-Diphenylpiperazine
Formula: C₁₆H₁₈N₂
Peso molecolare: 238,328 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245414
CAS Number: 143699-24-5