Stampa…
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR016057-1G OR016057-250MG
APOSOR016057-1GEA 290 EUR
APOSOR016057-1G APOSOR016057-250MG
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
3,4-Dichlorobenzenesulphonylhydrazide
Formula: C₆H₆Cl₂N₂O₂S
Punto di fusione: 120…124 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01765419
CAS Number: 6655-74-9