Stampa…
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 21.9 EUR
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉N
Punto di ebollizione: 250…253 °C
Densità: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008833
CAS Number: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6