Stampa…
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorotetrahydrothiophene-3-ol 1,1-dioxide, 4-Chloro-3-hydroxythiolane 1,1-dioxide
OR015663-1G OR015663-500MG
APOSOR015663-1GEA 619 EUR
APOSOR015663-1G APOSOR015663-500MG
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide 95%
3-Chloro-4-hydroxytetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Formula: C₄H₇ClO₃S
Peso molecolare: 170,615 g/mol
Punto di fusione: 163…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005486
CAS Number: 49592-61-2