Stampa…
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1H-Indol-2-yl)pyridine
OR01566-250MG OR01566-1G
APOSOR01566-250MGEA 198 EUR
APOSOR01566-250MG APOSOR01566-1G
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole 95%
2-(Pyridin-4-yl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Peso molecolare: 194,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04966830
CAS Number: 21182-07-0