Stampa…
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboximidamide hydrochloride, 2-Carbamimidoyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine hydrochloride, 1,4-Benzodioxane-2-carboxamidine hydrochloride, 2-Carbamimidoyl-1,4-benzodioxane hydrochloride
OR01542-1G OR01542-5G
APOSOR01542-1GEA 109 EUR
APOSOR01542-1G APOSOR01542-5G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₀N₂O₂·ClH
Peso molecolare: 214,649 g/mol
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831017
CAS Number: 85084-36-2