Stampa…
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 133 EUR
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Formula: C₁₃H₁₈O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245370
CAS Number: 195202-08-5