Stampa…
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01535-500MG OR01535-250MG
APOSOR01535-500MGEA 311 EUR
APOSOR01535-500MG APOSOR01535-250MG
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one 95%
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-hydroxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₇H₁₈O₄
Peso molecolare: 286,322 g/mol
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245367
CAS Number: 178445-83-5