Stampa…
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR015042-1G OR015042-250MG
APOSOR015042-1GEA 51 EUR
APOSOR015042-1G APOSOR015042-250MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methyl-2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamide
Formula: C₁₄H₂₂N₄O
Peso molecolare: 262,351 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12457658
CAS Number: 262368-30-9