Ethyl amino(cyclopropyl)acetate hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₃NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18483259 CAS Number: 1311313-77-5 |