Stampa…
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: YN1
OR015000-1G OR015000-250MG
APOSOR015000-1GEA 78.6 EUR
APOSOR015000-1G APOSOR015000-250MG
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Formula: C₁₅H₁₀O₅
Peso molecolare: 270,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00885567
CAS Number: 75187-63-2