Stampa…
Phenazine-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Carboxyphenazine, 1-Carboxydibenzo[b,e]pyrazine
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 118 EUR
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₈N₂O₂
Peso molecolare: 224,215 g/mol
Punto di fusione: 239…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185184
CAS Number: 2538-68-3