2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR0089-1G
OR0089-500MG
OR0089-5G
APOSOR0089-1GEA
87
EUR
APOSOR0089-1G
APOSOR0089-500MG
APOSOR0089-5G
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
2-Acetyl-3H-benzo[f]chromen-3-one
Formula:
C₁₅H₁₀O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00445975 CAS Number: 727-80-0 |