Stampa…
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Piperazin-1-yl)acetaldehyde diethyl acetal
OR0080-1G OR0080-5G OR0080-25G
APOSOR0080-1GEA 71.3 EUR
APOSOR0080-1G APOSOR0080-5G APOSOR0080-25G
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine 98%
1-(2,2-Diethoxyethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
Peso molecolare: 202,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094589
CAS Number: 82516-06-1