Stampa…
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Piperazin-1-yl)naphthalene dihydrochloride
OR0079-1G OR0079-250MG
APOSOR0079-1GEA 207 EUR
APOSOR0079-1G APOSOR0079-250MG
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Peso molecolare: 285,212 g/mol
Punto di fusione: >260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03540959
CAS Number: 1188264-04-1
UN: 1759
ADR: 8,III