Stampa…
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA 84.4 EUR
APOSOR0078-1G APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₁₆H₁₈N₂·2ClH
Peso molecolare: 311,249 g/mol
Punto di fusione: 205…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094588
CAS Number: 769944-87-8