Stampa…
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0048-1G OR0048-500MG
APOSOR0048-1GEA 125 EUR
APOSOR0048-1G APOSOR0048-500MG
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
8-Hydrazinoquinoline dihydrochloride
Formula: C₉H₉N₃·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00491379
CAS Number: 91004-61-4