Stampa…
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3592-10G IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA 328 EUR
APOSIN3592-10G APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Formula: Tm·Br₃·H₂O
Punto di fusione: 952 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150441
CAS Number: 226419-26-7