Stampa…
Silicio biossido 99,999%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 248 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Silicio biossido 99,999%
Silicio biossido
Formula: SiO₂
Densità: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 14808-60-7