Stampa…
Niobium(I) hydride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Niobium hydride
IN2755-25G IN2755-5G
APOSIN2755-25GEA 0 EUR
APOSIN2755-25G APOSIN2755-5G
Niobium(I) hydride 99%
Niobium(I) hydride
Formula: H₅Nb
Peso molecolare: 97,946 g/mol
Punto di fusione: 500 °C (dec.)
Densità: 6,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 13981-86-7
UN: 3132
ADR: 4.3+4.1,II