Stampa…
Umckalin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Methoxyscopoletin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxycoumarin
BIU1200-10MG BIU1200-5MG
APOSBIU1200-10MGEA 742 EUR
APOSBIU1200-10MG APOSBIU1200-5MG
Umckalin
Umckalin
Limited shelf life
Formula: C₁₁H₁₀O₅
Peso molecolare: 222,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16036238
CAS Number: 43053-62-9