Stampa…
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIT1007-25G BIT1007-100G BIT1007-50G
APOSBIT1007-25GEA 50.9 EUR
APOSBIT1007-25G APOSBIT1007-100G APOSBIT1007-50G
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
Formula: C₂₆H₄₃BrO₉
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08275217
CAS Number: 81058-27-7