Stampa…
Resorufin-[2H6]
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BISC1048-10MG BISC1048-50MG
APOSBISC1048-10MGEA 201 EUR
APOSBISC1048-10MG APOSBISC1048-50MG
Resorufin-[2H6]
Resorufin-[2H6]
Formula: C₁₂HD₆NO₃
Peso molecolare: 219,226 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11656671
CAS Number: 1196157-65-9