Stampa…
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BISC1046-1MG BISC1046-5MG
APOSBISC1046-1MGEA 698 EUR
APOSBISC1046-1MG APOSBISC1046-5MG
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Pyridoxamine-[2H3] dihydrochloride
Formula: C₈H₉D₃N₂O₂·2ClH
Peso molecolare: 244,133 g/mol
Punto di fusione: 224…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11656105
CAS Number: 1173023-45-4