Stampa…
Dicamba-[13C6]
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BISC1013-10MG BISC1013-5MG BISC1013-2MG
APOSBISC1013-10MGEA 3000 EUR
APOSBISC1013-10MG APOSBISC1013-5MG APOSBISC1013-2MG
Dicamba-[13C6]
Dicamba-[13C6]
Formula: [₁₃C]₆C₂H₆Cl₂O₃
Peso molecolare: 226,993 g/mol
Punto di fusione: 112…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11616810
CAS Number: 1173023-06-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III