Stampa…
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Fornitore: Apollo Scientific
BISC1004-10MG BISC1004-5MG
APOSBISC1004-10MGEA 1230 EUR
APOSBISC1004-10MG APOSBISC1004-5MG
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Biotin-[2H2] (Vitamin H)
Formula: C₁₀H₁₄D₂N₂O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656103
CAS Number: 1217481-41-8