Stampa…
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BISC1001-1MG BISC1001-5MG
APOSBISC1001-1MGEA 270 EUR
APOSBISC1001-1MG APOSBISC1001-5MG
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil-[13C4,15N3] (AAMU)
Formula: [₁₃C]₄C₃H₁₀[₁₅N]₃NO₃
Peso molecolare: 205,13 g/mol
Punto di fusione: 305 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656111
CAS Number: 1173022-65-5