Stampa…
endo-BCN-PEG3-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1890-100MG BIPG1890-10MG BIPG1890-25MG
APOSBIPG1890-100MGEA 672 EUR
APOSBIPG1890-100MG APOSBIPG1890-10MG APOSBIPG1890-25MG
endo-BCN-PEG3-acid
endo-BCN-PEG3-acid
Formula: C₂₀H₃₁NO₇
Peso molecolare: 397,462 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31692198
CAS Number: 1807501-82-1