Stampa…
Thiol-PEG2-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1836-250MG BIPG1836-500MG
APOSBIPG1836-250MGEA 364 EUR
APOSBIPG1836-250MG APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Formula: C₇H₁₄O₄S
Peso molecolare: 194,249 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24503001
CAS Number: 1379649-73-6