Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-NH-PEG2-CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oic acid
BIPG1825-1G BIPG1825-5G
APOSBIPG1825-1GEA 207 EUR
APOSBIPG1825-1G APOSBIPG1825-5G
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
t-Boc-N-Amido-PEG2-CH2CO2H
Formula: C₁₁H₂₁NO₆
Peso molecolare: 263,288 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17019374
CAS Number: 108466-89-3