Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1816-100MG BIPG1816-500MG BIPG1816-1G
APOSBIPG1816-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1816-100MG APOSBIPG1816-500MG APOSBIPG1816-1G
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG9-Amine
Formula: C₂₅H₅₂N₂O₁₁
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03453249
CAS Number: 890091-43-7