Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (23-amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosyl)carbamate, Boc-NH-PEG7-NH2
BIPG1815-100MG BIPG1815-50MG BIPG1815-250MG
APOSBIPG1815-100MGEA 123 EUR
APOSBIPG1815-100MG APOSBIPG1815-50MG APOSBIPG1815-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG7-Amine
Formula: C₂₁H₄₄N₂O₉
Peso molecolare: 468,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03453229
CAS Number: 206265-98-7