Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-NH-PEG6-amine, Boc-NH-PEG6-NH2
BIPG1814-100MG BIPG1814-1G BIPG1814-250MG
APOSBIPG1814-100MGEA 80 EUR
APOSBIPG1814-100MG APOSBIPG1814-1G APOSBIPG1814-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG6-Amine
Formula: C₁₉H₄₀N₂O₈
Peso molecolare: 424,529 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16619391
CAS Number: 1091627-77-8