Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl (14-amino-3,6,9,12-tetraoxatetradecyl)carbamate, Boc-NH-PEG4-CH2CH2NH2
BIPG1812-100MG BIPG1812-50MG BIPG1812-250MG
APOSBIPG1812-100MGEA 168 EUR
APOSBIPG1812-100MG APOSBIPG1812-50MG APOSBIPG1812-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
t-Boc-N-Amido-PEG4-Amine
Formula: C₁₅H₃₂N₂O₆
Peso molecolare: 336,424 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16619339
CAS Number: 811442-84-9