Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-NH-PEG5-CH2CH2COOH, 2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20-hexaoxa-5-azatricosan-23-oic acid
BIPG1803-100MG BIPG1803-500MG BIPG1803-1G
APOSBIPG1803-100MGEA 94.4 EUR
APOSBIPG1803-100MG APOSBIPG1803-500MG APOSBIPG1803-1G
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
t-Boc-N-Amido-PEG5-acid
Formula: C₁₈H₃₅NO₉
Peso molecolare: 409.472 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24539478
CAS Number: 1347750-78-0