Stampa…
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1800-100MG BIPG1800-1G
APOSBIPG1800-100MGEA 21.5 EUR
APOSBIPG1800-100MG APOSBIPG1800-1G
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
t-Boc-N-Amido-PEG2-acid
Formula: C₁₂H₂₃NO₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22056304
CAS Number: 1365655-91-9