Stampa…
Propargyl-PEG3-Bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(2-(2-(2-Bromoethoxy)ethoxy)ethoxy)prop-1-yne
BIPG1729-250MG BIPG1729-100MG
APOSBIPG1729-250MGEA 655 EUR
APOSBIPG1729-250MG APOSBIPG1729-100MG
Propargyl-PEG3-Bromide
Propargyl-PEG3-Bromide
Formula: C₉H₁₅BrO₃
Peso molecolare: 251,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28505517
CAS Number: 203740-63-0