m-PEG2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
BIPG1580-1G
BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA
121
EUR
APOSBIPG1580-1G
APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Formula:
C₅H₁₃NO₂ Densità: 0,958 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09032941 CAS Number: 31576-51-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |