Stampa…
Mal-PEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1497-100MG BIPG1497-50MG
APOSBIPG1497-100MGEA 670 EUR
APOSBIPG1497-100MG APOSBIPG1497-50MG
Mal-PEG8-acid
Mal-PEG8-acid
Formula: C₂₃H₃₉NO₁₂
Peso molecolare: 521.555 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26793771
CAS Number: 1818294-46-0