Stampa…
Mal-amido-PEG12-NHS
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIPG1481-100MG BIPG1481-50MG
APOSBIPG1481-100MGEA 364 EUR
APOSBIPG1481-100MG APOSBIPG1481-50MG
Mal-amido-PEG12-NHS
Mal-amido-PEG12-NHS
Formula: C₃₈H₆₃N₃O₁₉
Peso molecolare: 865,916 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11041148
CAS Number: 326003-46-7