Stampa…
Hydroxy-PEG8-acid
Fornitore: Apollo Scientific
BIPG1453-250MG BIPG1453-100MG
APOSBIPG1453-250MGEA 264 EUR
APOSBIPG1453-250MG APOSBIPG1453-100MG
Hydroxy-PEG8-acid
Hydroxy-PEG8-acid
Formula: C₁₉H₃₈O₁₁
Peso molecolare: 442.498 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11041105
CAS Number: 937188-60-8