Stampa…
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hydroxy-PEG1-(CH2)2-Boc, tert-Butyl 3-(2-hydroxyethoxy)propanoate
BIPG1447-1G BIPG1447-500MG BIPG1447-5G
APOSBIPG1447-1GEA 69.8 EUR
APOSBIPG1447-1G APOSBIPG1447-500MG APOSBIPG1447-5G
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Hydroxy-PEG1-t-butyl ester
Formula: C₉H₁₈O₄
Peso molecolare: 190,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22056310
CAS Number: 671802-00-9