Stampa…
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)acetate, Hydroxy-PEG2-CH2-Boc
BIPG1436-500MG BIPG1436-250MG BIPG1436-1G
APOSBIPG1436-500MGEA 205 EUR
APOSBIPG1436-500MG APOSBIPG1436-250MG APOSBIPG1436-1G
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Hydroxy-PEG2-CH2CO2t-Bu
Formula: C₁₀H₂₀O₅
Peso molecolare: 220,263 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD25959245
CAS Number: 149299-82-1