Stampa…
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-(2-hydroxyethoxy)acetate, 2-Methyl-2-propanyl (2-hydroxyethoxy)acetate, Hydroxy-PEG1-CH2-Boc
BIPG1435-500MG BIPG1435-250MG BIPG1435-1G
APOSBIPG1435-500MGEA 205 EUR
APOSBIPG1435-500MG APOSBIPG1435-250MG APOSBIPG1435-1G
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Hydroxy-PEG1-CH2CO2tBu
Formula: C₈H₁₆O₄
Peso molecolare: 176,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27635155
CAS Number: 287174-32-7