Hydroxy-PEG4-acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1430-250MG
BIPG1430-500MG
BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA
132
EUR
APOSBIPG1430-250MG
APOSBIPG1430-500MG
APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Formula:
C₁₁H₂₂O₇ Peso molecolare: 266,288 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22574805 CAS Number: 937188-59-5 |